MSST0056
SILu™Lite APOB48, Apolipoprotein B-48 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinónimos:
APOB48, Apo B-48, Mass spectrometry standard, Apo B-48, Mass spectrometry standard, Apolipoprotein B-48
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nivel de calidad
etiqueta
FLAG® tagged
His tagged
Análisis
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
liquid
idoneidad
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... APOB48(338)
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable