MAK130
Chromium Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 250 colorimetric tests
aplicaciones
cosmetics
environmental
food and beverages
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
cancer
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
Idoneidad
Principio
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)