MAK077
Uric Acid Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
método de detección
colorimetric
fluorometric
enfermedades relevantes
endocrinological disorders, diabetes; cardiovascular diseases; rheumatological diseases; genitourinary disorders
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- to determine the uric acid content in human adipose-derived stem cell culture supernatant
- to measure serum uric acid level in order to analyse kidney function in rat models
- to determine the uric acid concentration in serum and to study the e antiinflammatory effects of sunflower head ethanol extract in rats
- in quantitative analysis of uric acid degradation
Idoneidad
Principio
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup