M5818
Monoclonal Anti-hMps1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone N1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
N1, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
no debe reaccionar con
mouse
concentración
~2 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa total cell extract
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TTK(7272)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad