M1818
Molindone hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
3-Ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-4H-indol-4-one hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
off-white
solubilidad
H2O: 19 mg/mL
emisor
Endo
cadena SMILES
CCC1=C(C)NC2=C1C(C(CN3CCOCC3)CC2)=O.Cl
InChI
1S/C16H24N2O2.ClH/c1-3-13-11(2)17-14-5-4-12(16(19)15(13)14)10-18-6-8-20-9-7-18;/h12,17H,3-10H2,1-2H3;1H
Clave InChI
GQWNECFJGBQMBO-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , MAOA(4128) , MAOB(4129)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)