J4127
Anti-Jagged 1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-AGS, Anti-AGS1, Anti-AHD, Anti-AWS, Anti-CD339, Anti-CMT2HH, Anti-DCHE, Anti-HJ1, Anti-JAGL1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
rat
técnicas
capture ELISA: 0.2-0.8 μg/mL
flow cytometry: 2.5 μg using 106 rat cortical stem cells
western blot: 0.1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... JAG1(182)
rat ... Jag1(29146)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.