I7408
Anti-phospho-Integrin β3 (pTyr773) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 130 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
técnicas
western blot: 0.1-1.0 μg/mL using K562 cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr773)
Información sobre el gen
human ... ITGB3(3690)
mouse ... Itgb3(16416)
rat ... Itgb3(29302)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable