Merck
H9759
Sigma-Aldrich
Derivatized Silica Gel
40-63 μm mean particle size, average diameter 60 Å
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115700
Formulario
powder
Nivel de calidad
Extensión del etiquetado
~22% carbon loading
superficie
500 m2/g
tamaño medio de partícula
40-63 μm
tamaño de poro
60 Å average diameter
Nota de preparación
Prepared by the reaction of silica gel with n-octadecyltrichlorosilane. After hydrolysis of the unreacted chloro groups, hydroxyl groups are blocked with trimethylsilyl groups.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1