GW22017
Anti-ATC2 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
origen biológico
chicken
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Genway 15-288-22017
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... STC2(8614)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable