Documentos clave
F417D-250
Sigma-Aldrich
Feline Osteoblast Differentiation Medium (250ml)
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
6 mo.
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Feline Osteoblast Differentiation Medium
Calidad
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparación
contained in protocol
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.