EPAG7-250
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 3100 Water Bath Shaker
for 50 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, half-size
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.73
Materiales
stainless steel
Características
dedicated
for 50 mL Erlenmeyer flasks
half-size
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® AG7-250 (NA)
L × An
76 cm × 46 cm
Descripción general
Platform to fit the Eppendorf New Brunswick Innova 3100 water shaking waterbath.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)