EP951010049
Eppendorf® Rotor Accessories
work tray frame, for 96 x 0.2 mL PCR tubes, pack of 5
About This Item
Características
Holds 0.2 mL tubes
for 96 x 0.2 mL PCR tubes
envase
pack of 5
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 951010049 (US)
técnicas
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Rotor A-2-VC
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)