Documentos clave
EP5825730003
Eppendorf® Buckets
for 7 x 50 mL Falcon tubes, set of 4 pieces
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Características
for 7 x 50 mL Falcon tubes
envase
set of 4 pieces
fabricante / nombre comercial
5825730003
Eppendorf® 5825730003
Eppendorf®
técnicas
centrifugation: suitable
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)