EP5825706005
Eppendorf® Rotor Accessories
CombiSlide adapter, capacity, 12 slides
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Productos recomendados
Características
capacity 12 slides
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5825706005 (EU)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with MTP bucket
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)