EP5810770009
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 180-250 mL tubes, set of 2 pieces
About This Item
Productos recomendados
Características
for use with 180-250 mL tubes
envase
set of 2 pieces
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5810770009
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 250 mL rectangular buckets
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)