EP5804774000
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 50 ml, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Productos recomendados
Características
holds 1 tube 50 ml
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804774000
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Rotor F-34-6-38
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
EP5804774000-2EA | 4022536223759 |