Documentos clave
EP5804771001
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 2 tubes 7-15 mL, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
holds 2 tubes 7-15 mL
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804771001
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Rotor F-34-6-38
Descripción general
  • For 2 round-bottom tubes 7–15 mL.
  • For use with Rotor F-34-6-38.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
EP5804771001-2EA4022536223681