EP5804732006
Eppendorf® Adapter
holds drum rotor 0.4 mL, pack of 6 pieces
About This Item
Características
holds drum rotor 0.4 mL
envase
pack of 6 pieces
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804732006
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Rotor T-60-11
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG