EP5804717007
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer, Falcon & micro test tubes 15 mL Falcon, pack of 2 ea
About This Item
Productos recomendados
Características
holds standard, Vacutainer, Falcon & micro test tubes 15 mL Falcon
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804717007
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 100 mL rectangular bucket
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
EP5804717007-2EA | 4022536222356 |