Documentos clave
EP5702710008
Eppendorf® Adapter for 90 mL rectangular bucket for use with standard tubes
Holds 5 - 7 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
Holds 5 - 7 mL tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702710008
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 90 mL rectangular buckets
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)