EP5702000515
Eppendorf® Centrifuge 5702
with rotor A-4-38 and 13/16 mm adapters, AC/DC input 230 V (EU plug)
Sinónimos:
Centrifuge
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 20 × 15 mL OR 4 × 50 mL conical tubes OR 36 × 13 mm OR 30 × 16 mm blood collection tubes
with rotor A-4-38 and 13/16 mm adapters
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702000515
Parámetros
4,400 rpm speed
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)