Documentos clave
EP5452702000
Lid for Eppendorf(R) FA-45-12-11 Rotor
not aerosol-tight, for MiniSpin, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Materiales
stainless steel
Características
not aerosol-tight
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5452702000 (EU)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with MiniSpin Plus
for use with MniSpin
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG