EP5424704000
Eppendorf® Rotor F-45-32-5-PCR
incl. lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Productos recomendados
Características
to hold 4 x PCR strips
incl. lid
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5424704000
Parámetros
15,000 max. RCF (18,615 xg)
técnicas
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5424/5424R
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)