EP5391000001
Eppendorf(R) HeatSealer
S100
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
100 - 230 V, 50/60 Hz, EuroPlug
Características
CE compliant
CSA approved
fixed Sealing, temperature
seals 96 and 384 well plates
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5391000001 (EU)
Descripción general
Características y beneficios
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included
Información legal
Para utilizar con
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
EP5391000001-1EA | 4022536219257 |