EP022822228
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-35-6-30, (6 x 15 mL conical tube and 50 mL conical tubes )
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 6 x 15 mL conical tubes
to hold 6 x 29.5x116-123 mm tubes
to hold 6 x 50 mL conical tubes
fixed angle rotor
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022822228 (NA)
técnicas
centrifugation: suitable
capacidad
(6 x 15 mL conical tube and 50 mL conical tubes )
compatibilidad
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)