Documentos clave
EP0030601700
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Microplate 96/F-PP
PCR clean, flat bottom, black wells, white border, pkg of 80 ea (5 bags of 16 plates)
Sinónimos:
Microplate 96/F
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.02
Materiales
black (with white border)
black wells
cap (push fit)
flat bottom
polycarbonate frame
polypropylene
polypropylene wells
esterilidad
non-sterile
Características
PCR clean
RNase and DNase free
envase
pkg of 80 ea (5 bags of 16 plates)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030601700
técnicas
PCR: suitable
capacidad
1.5 mL
tamaño
96 well
color
black wells
white border
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
EP00306017004065270495662
EP0030601700-80EA