EP0030128524
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
green plate, conical bottom green wells, pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Productos recomendados
Materiales
conical bottom green wells
green plate
polypropylene
Características
skirt
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030128524
técnicas
PCR: suitable
tamaño
384 wells
pocillo volumen máximo
40 μm
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)