Key Documents
EP0030128516
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
yellow plate, conical bottom yellow wells, pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiales
conical bottom yellow wells
polypropylene
yellow plate
Características
skirt
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030128516
técnicas
PCR: suitable
tamaño
384 wells
pocillo volumen máximo
40 μm
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG