EP0030073878
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (50-1250 μL), L (76 mm), green, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
green (Tray)
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030073878
técnicas
PCR: suitable
Longitud
(76 mm)
volumen máximo
1.25 mL
volumen
(50-1250 μL)
color
green
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)