Documentos clave
EP0030010060
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Singles, Biopur®
volume (50-1000 μL), L (71 mm), medium blue Tray, pkg of 100 tips, individually wrapped
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
fabricante / nombre comercial:
Eppendorf® 0030010060
Longitud:
(71 mm)
volumen máximo:
1 mL
volumen:
(50-1000 μL)
esterilidad:
non-sterile
Características:
individually wrapped
envase:
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
Materiales
colorless
esterilidad
non-sterile
Características
individually wrapped
envase
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030010060
Longitud
(71 mm)
volumen máximo
1 mL
volumen
(50-1000 μL)
color
medium blue Tray
Información legal
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)