EP0030000935
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
volume range × L 50-1250 μL × 76 mm, green, pack of 1000 ea (4 bags × 250 tips)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
green
polypropylene
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1000 ea (4 bags × 250 tips)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030000935
volumen máximo
1.25 mL
volume range × L
50-1250 μL × 76 mm
volumen
50—1250 μL
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
- Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
- epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
- Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
EP0030000935 | 4065270495587 |
EP0030000935-1PK | 4061842059904 |
EP0030000935-1PAK |