EMU219841
MISSION® esiRNA
targeting mouse NDRG2
About This Item
formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
ATGGAAGTCTCCTGTTGAATGACCCTCATTGCCTTGGTGTGGATCCCAGCCCTCACCTCCTGCAACACTAATTTAAGAGGTGTTATCAGGGCACTGGGCCAGAGTAAGCAAGGAAAATGGGCAGATTGTGCAGGGAGATGACCTTGATCTTTAATTGCTACCCTAACCTTGACCTTTAACCTGTGATATCCTCTAGCTCCTAGGTGAGGTGTCCTAATATCTCTTAGAGATCTGGGCCCCCTAAATTACCCCCTCTTCCATTTTGGTGTTGAGAAGGCTTGTATGTTCTCTCCCTGACCTAGGTTCTATAGATGAGG
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... NDRG2(29811)
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable