EMU094991
MISSION® esiRNA
targeting mouse Hist1h3g
About This Item
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
AGGACTTCAAGACCGACCTGCGCTTCCAGAGCTCGGCCGTCATGGCTCTGCAGGAGGCCTGTGAGGCCTACCTCGTGGGTCTGTTTGAGGACACCAACCTGTGCGCCATCCACGCCAAGCGTGTCACCATCATGCCCAAGGACATCCAGCTGGCCCGTCGCATCCGCGGGGAGAGGGCTTAAGGGTTTCTGTTAATCCACACAACCACTTTAAAGGCTCTTCTTAGAGCCACCCATCTTCCAAAAAAAAGAACTGTGCGCTTTTTCCAACTTGTGGGTATTAATCAGTTTCATTTGTGAAAGTGCTAGGTCTCCTTTCATCACACCGATCTATTATAAGCAAGCAATATTTTGGTAAGTGATATCTTTACCCTTTTTCATGGAAATTGTACTCTTAGTTAGCAAAGCATAAAGATTGGAAAACTTTGCATCCTTACAGTAATTTGGGCATTTACCGAATTT
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Hist1h3g(97908)
Categorías relacionadas
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)