EMU044711
MISSION® esiRNA
targeting mouse Moxd1
About This Item
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CTGGGAGCTGAGAAACCAAGTGGAATCCACGTGTTTGCGGTCCTTCTCCATGCTCACCTGGCAGGCAAAGGCATCAGGCTGCGTCATTTTCGAAAAGGAGAGGAAATGAAGTTGCTGGCTTATGATGACGATTATGACTTTAATTTCCAGGAGTTTCAGTATCTGAGGGAAGAACAAACAATCTTACCAGGTGATAACCTGATCACTGAATGCCGGTATAACACCAAGGACCGAGCTGTGATGACTTGGGGAGGACTAAGCACCAGGAATGAAATGTGTCTCTCATACCTTCTTTATTATCCAAGAGTTAACCTGACCCGGTGCTCCAGCATCCCAGACATCATGGAACAGCTGCAGTTCATCGGCGTGAAGGAGATCTACAGACCTGTCACGACATGGCCTTTCATTATCAAAAGCCCTAAGCAGTACAGAAACCTTTCTTTCATGGATGCAATGAACAAGTTCAAATGGACAAAAAAGGAAGGGCTGTCCTTCAACAAGCTCGTTCTTAGCCTGCCTGTGAATGTGAGATGTTCTAAGACAGACAACGCAGAGTGGTCGATTCAAGGCAT
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... MOXD1(59012) , Moxd1(59012)
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
EMU044711-20UG | 4061828501632 |
EMU044711-50UG | 4061828276172 |