Documentos clave
EMU004051
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Apbb3
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GAGTCAGTGGAGAGGCTGCTTGCTGTTCCCCAGATCCTATTTCCCCTGAAGACTTACCTAGACAAGTGGAGTTGCTGGATGCAGTGAGCCAGGCTGCTCAGAAGTATGAGGCACTGTACATGGGGATCCTACCAGTCACTAAAGCCATGGGTATGGATGTGCTGAATGAGGCCATTGGTACCCTCACTGCCCGGGGGGACCGGAAAACCTGGGTCCCTGCTATGCTCAGTGTGTCTGACTCTCTGATGACTGCACATGCTATCCAGGCAGAGGCTGGTGCAGAGGAAGAGCCACTGTGGCAGTGCCCTGTTCGCCTTGTAACCTTTATTGGTGTTGGCCGTGATCCGCATACCTTTGGCCTCATCGCTGATCTTGGTTGTCAGAGCTTCCAGTGTGCAGCTTTTTG
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Patompon Wongtrakoongate et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005615-e1005615 (2015-10-27)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) have been recognized as key players in transcriptional regulation. We show that the lncRNA steroid receptor RNA activator (SRA) participates in regulation through complex formation with trithorax group (TrxG) and polycomb repressive complex 2 (PRC2) complexes.