Documentos clave
EHU151721
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PPARGC1B
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TCAAAATCTCTCCAGCGACATGAGCTCCCGAGAGCTGAAGAGGCGCTTTGAAGTGTTTGGTGAGATTGAGGAGTGCGAGGTGCTGACAAGAAATAGGAGAGGCGAGAAGTACGGCTTCATCACCTACCGGTGTTCTGAGCACGCGGCCCTCTCTTTGACAAAGGGCGCTGCCCTGAGGAAGCGCAACGAGCCCTCCTTCCAGCTGAGCTACGGAGGGCTCCGGCACTTCTGCTGGCCCAGATACACTGACTACGATTCCAATTCAGAAGAGGCCCTTCCTGCGTCAGGGAAAAGCAAGTATGAAGCCATGGATTTTGACAGCTTACTGAAAGAGGCCCAGCAGAGCCTGCATTGATAACAGCCTTAACCCTCGAGGAATACCTCAATACCTCAGACAAGGCCCTTCCAATA
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Bel M Galmés-Pascual et al.
The Journal of endocrinology, 232(2), 297-308 (2016-11-26)
Sexual dimorphism in mitochondrial biogenesis and function has been described in many rat tissues, with females showing larger and more functional mitochondria. The family of the peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1 (PGC1) plays a central role in the regulatory