EHU029871
MISSION® esiRNA
targeting human PFKFB4
About This Item
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
AGTGATGAGGCTACGGAGGACTTCATGAGGCGCATTGAGTGCTATGAGAACTCCTACGAGTCGCTAGATGAGGACCTGGATAGGGACCTGTCCTATATCAAGATCATGGATGTGGGCCAGAGCTACGTGGTGAACCGTGTGGCTGACCACATCCAGAGCCGCATCGTATATTACCTCATGAACATCCACGTGACCCCCCGCTCCATCTACCTCTGCCGGCACGGGGAGAGCGAGCTCAACCTCAAGGGCCGGATTGGCGGGGACCCAGGACTGTCCCCTCGGGGCAGGGAGTTTGCCAAGAGTCTAGCCCAGTTCATCAGTGACCAAAATATCAAGGATCTGAAGGTCTGGACAAGCCAGATGAAGAGGACAATCCAGACGGCTGAGGCACTGGGTGTGCCCTATGAACAGTGGA
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PFKFB4(5210) , PFKFB4(5210)
Categorías relacionadas
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?