EHU029151
MISSION® esiRNA
targeting human IL13RA1
About This Item
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CGTCCAAGAGGCTAAATGTGAGAATCCAGAATTTGAGAGAAATGTGGAGAATACATCTTGTTTCATGGTCCCTGGTGTTCTTCCTGATACTTTGAACACAGTCAGAATAAGAGTCAAAACAAATAAGTTATGCTATGAGGATGACAAACTCTGGAGTAATTGGAGCCAAGAAATGAGTATAGGTAAGAAGCGCAATTCCACACTCTACATAACCATGTTACTCATTGTTCCAGTCATCGTCGCAGGTGCAATCATAGTACTCCTGCTTTACCTAAAAAGGCTCAAGATTATTATATTCCCTCCAATTCCTGATCCTGGCAAGATTTTTAAAGAAATGTTTGGAGACCAGAATGATGATACTCTGCACTGGAAGAAGTACGACATCTATGAGAAGCAAACCAAGGAGGAAACCGACT
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... IL13RA1(3597) , IL13RA1(3597)
Categorías relacionadas
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
EHU029151-50UG | 4061831371505 |
EHU029151-20UG | 4061828578177 |