EHNC000811
MISSION® esiRNA
targeting human AK311629
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
MISSION®
formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TGCCGTCTCTTCTTTCTCCTCCTAAGCAGCTCTCTTAGTCTCCTGAATTTTGATGTTCTACTTAACACCCTCATGTTCTTACACATGTTGCCCTGCTGGAGGCGTCCTTCTCTTTGGGAAGGATGCCTCCAGCAGGGCTGTGTGAACTGGCGACTTCATGGTCCTTGGAGTAGAAACTCACTGCATGCACCTGGGCCTTGTCAGTCTGGTTCTTTTCTATCAAGCTCTTGAGGTGGACATTTCCCTCCAAGGGCCTGGGATTGTACCAGGAGGAAGTGAGGTTTCCCTGAGTCTCCAGGAGACTAGAGGTGGAGGCTGCTTCCCCATTGCTACAGGGGCCCCTTTTATTGTCCTCCTGCCCCTGGGTCTCTACCTGGTCTTTCACCTCCGTTGCTTCTTTGGGCTCTTCTGCCCTCACCTCCATCTTCGGGAGCCTGGCTGGGATCACCTGCTCATCTAATGAAGGAAGTTGAAGGTTAAACTTGCCTCTCAGATGAGGGATCCTCACGGGGCTGAGGTGTCCAAACATCATGGAGTTGCAAGCAGAC
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... AK311629(100131107) , LOC100505502(100505502)
Categorías relacionadas
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable