D6321
Droxinostat
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-N-hydroxybutanamide
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1OCCCC(=O)NO
InChI
1S/C11H14ClNO3/c1-8-7-9(12)4-5-10(8)16-6-2-3-11(14)13-15/h4-5,7,15H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
JHSXDAWGLCZYSM-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.