CWA-1084
Anti-VCAM1 antibody produced in mouse
clone 1.G11B1, ColorWheel Dye-Ready
Sinónimos:
Vascular cell adhesion protein 1;V-CAM 1;VCAM-1;INCAM-100
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Human CD106 (1.G11B1) ColorWheel® Dye-Ready mAb,
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1.G11B1, monoclonal
Línea del producto
ColorWheel®
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 81.28 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
porcine
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
Extracellular domain
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
compatibilidad
for use with ColorWheel® Dyes (Required, (Sold Separately))
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... VCAM1(7412)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Flow Cytometry in HUVEC .
Flow Cytometry Analysis: Staining of HUVEC was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1084, Anti-Human CD106 (1.G11B1) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWD-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of PE-conjugated Mouse IgG1 isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
obligatorio pero no suministrado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)