Documentos clave
CLS3833
Corning® CellBIND® 1536 well microplates
black, clear bottom, low base, smooth top, w/o lid, sterile
Sinónimos:
1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates, 1536 well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiales
clear wells
polystyrene plate
square wells
esterilidad
sterile
Características
lid: no
black, clear bottom
envase
case of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 3833
tamaño
1536 wells
pocillo volumen
12.5 μL
pocillo volumen de trabajo
1-8 μL
color
black
idoneidad
suitable for (cell cuture)
Información legal
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)