CLS3329
Corning® CellSTACK® accessories
sterile, female MPC coupling with male end cap, 9.5 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill)
Sinónimos:
Cellstack accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Productos recomendados
Materiales
cap (fill)
esterilidad
sterile
fabricante / nombre comercial
Corning 3329
Descripción general
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Información legal
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)