Documentos clave
CLS285022
Corning® cover glasses
square, No. 11/2, W × L 22 mm × 22 mm
Sinónimos:
coverslips, glass covers, slide covers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
Materiales
borosilicate glass
square
envase
pack of 200 ea
case of 2000 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 2850-22
An × L
22 mm × 22 mm
tipo de unión
non-treated surface
Características y beneficios
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
CLS285022-2000EA4061833882146
CLS285022-200EA4061833882153