DH33
90070559, insect embryo, Not specified
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
DH33, 90070559
origen biológico
insect embryo
modo de crecimiento
Semi-adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Not specified
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Drosophila embryo
Descripción línea celular
Derived from Drosophila embryo, useful in virus studies, particularly picornaviruses and rhabdoviruses.
Aplicación
Virus studies
Medio de cultivo
Schneider′s Insect Medium + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. Cells may semi-adhere to tissue culture flask, shake gently to dislodge; 25°C; No CO2.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)