MSV.B
90031901, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
MSV.B, 90031901
origen biológico
mouse embryo
envase
tube of 5 μg 90031901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90031901-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse BALB/c embryonic fibroblast, M-MSV transformed
Descripción línea celular
Derived by transformation of embryonic BALB/c fibroblasts with M-MSV. The cells have been used as a control for cells treated with interferon.
Aplicación
Interferon, transformation and virus studies: M-MSV
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)