COLO 685
87061206, human uterus, Round & Refractile
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
COLO 685, 87061206
origen biológico
human uterus
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Round & Refractile
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human uterus adenocarcinoma
Descripción línea celular
Established from a 63 year old female with adenocarcinoma of the uterus. COLO 684 (Sigma Catalogue number 87061203) was established from the same patient as confirmed by STR profiling.
Aplicación
Tumourigenicity studies
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)