Documentos clave
ARL-6
87050701, rat liver, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
ARL-6, 87050701
origen biológico
rat liver
envase
tube of 5 μg 87050701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87050701-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Rat Wistar liver hepatoma
Descripción línea celular
Derived from the liver of a Wistar rat. Useful in quantitative carcinogenesis studies. Inoculation into new born rats is more sensitive than nude mice for detection of tumorigenicity of rat liver lines.
Aplicación
Carcinogenesis and tumourigenicity studies
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cells 1:3 to 1:6 i.e. 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)