3T6 Swiss Albino
86120801, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
3T6 Swiss Albino, 86120801
origen biológico
mouse embryo
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 40
morfología
Fibroblast
productos
Collagen and hyaluronic acid
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Product has lost contact inhibition
Origen línea celular
Mouse Swiss Albino embryo fibroblast
Descripción línea celular
Derived from Swiss mouse embryos this cell line secretes collagen and hyaluronic acid. Unlike 3T3, the 3T6 line is not contact inhibited.
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:20 i.e. seeding at 5x1,000 to 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)