KHOS-312H
86112811, human bone, Epithelial
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
KHOS-312H, 86112811
origen biológico
human bone
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 46
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Caucasian osteosarcoma
Descripción línea celular
A revertant line of the KHOS/NP cell line. Established after overnight incubation at 40.5°C and then sub-cloned at 36°C. The line has similar properties to the parent HOS cell line. Cells are non-tumourigenic in nude mice and no longer possess a rescuable MSV genome.
Aplicación
Tumourigenicity, transformation, biochemical and virus studies: MSV
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 10,13
D5S818: 13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 8,11
vWA: 18
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 10,13
D5S818: 13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 8,11
vWA: 18
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)